Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes Macrovolume, pour Gilson
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 ml
1 000 à 5 000 μl
Conditionnement:
2000 pièces
2500 pièces
Description
T-5000-C :
convient aux marques de graduation
du pipeteur Gilson P5000 et MLA avec des incréments de 1,2, 3, 4, 5 et 0,5 mL
T-10ML-C :
convient au pipeteur Gilson P10ML et MLA
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Macro |
| Conditionnement | 200 pointes/sachet, 10 paquets/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Gilson Pipetman P10 mL, MLA |
| Matériau | Polypropylène |