Learn More
Tubes PCR en PP à paroi fine Axygen™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15499063 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15499063
Marque: Axygen PCR02C500
Compatibilité avec les blocs à 96 puits standard. Axygen™ Les tubes PCR en PP à paroi fine sont apyrogènes et fabriqués en PP vierge pur à 99,9 %.
  • Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
  • Le bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation
  • Certifiées sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNAse / RNAse
Couleur Transparent
Description Tube avec bouchon plat
Volume (métrique) 0,2 ml
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Plat