Learn More
Tubes PCR en PP à paroi fine Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Le bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation
- Certifiées sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Non stériles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans DNAse / RNAse |
| Couleur | Transparent |
| Description | Tube avec bouchon plat |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Plat |