Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointe
Code produit. 11300285 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1200 μl
200 μl
Conditionnement:
4608 pièces
4800 pièces
768 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) unitSize
11300285 1200 μl 768 pièces
12511288 1200 μl 4608 pièces
12551288 200 μl 4800 pièces
11310285 200 μl 960 pièces
12561288 10 μl 4800 pièces
11320285 10 μl 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 11300285 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RFL1200C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pointes de pipettes universelles Axygen™ en racks de remplissage faciles à charger
Le système de recharge de pointes Axygen™ contient un rack de recharge durable qui peut être facilement rechargé à la main et est autoclavable. Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour l’identification des pointes et sont certifiés exempts de RNase/DNase. Ils sont disponibles en différentes couleurs et sont emballés en vrac ou en racks.
  • Certifiés sans RNase / DNase
  • Apyrogènes
  • Le rack translucide permet d’observer facilement les pointes
  • L’insert à code couleur permet d’identifier facilement la pointe
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume (métrique) 1200 μl
    Stérilité Non stérile
    Couleur Transparent
    Autoclavable Autoclavable
    Format Rack
    Type de pointe Universal
    Conditionnement 96 cônes/rack, 8 racks/sachet, 6 sachets/boîte
    Graduée Non