Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointe
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
1200 μl
200 μl
Conditionnement:
4608 pièces
4800 pièces
768 pièces
960 pièces
Description
Le système de recharge de pointes Axygen™ contient un rack de recharge durable qui peut être facilement rechargé à la main et est autoclavable. Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour l’identification des pointes et sont certifiés exempts de RNase/DNase. Ils sont disponibles en différentes couleurs et sont emballés en vrac ou en racks.
Certifiés sans RNase / DNase Apyrogènes Le rack translucide permet d’observer facilement les pointes L’insert à code couleur permet d’identifier facilement la pointe
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | 96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |
| Graduée | Oui |