Learn More
Axygen™ Support de pipette linéaire universel
GREENER_CHOICE
Code produit. 16302277 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Transparent
Positions:
4
6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16302277
Marque: Axygen™ APUSD4P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage pratique des pipettes
Support linéaire universel Axygen™ pour quatre pipeteurs (quatre pipettes à canal unique, au maximum, deux pipeteurs à 8 canaux ou à 12 canaux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir pour pipette
Couleur Rouge
Capacité Pipeteurs à canal unique (4) ou pipeteurs multicanaux (2)
Matériau POM
Positions 4
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Longueur (métrique) 30,6 cm
Largeur (métrique) 11 cm
Hauteur (métrique) 23,8 cm