Learn More
Axygen™ Pipeteur numérique 8 canaux Axypet™, étalonnage 3x4 ALT
Code produit. 17213634 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17213634
Marque: Axygen™ AP810ALT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Niveaux élevés de précision avec des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
  • ISO 17025 pré-étalonné
  • Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
  • Le bouton-poussoir et le bouton d’éjection sont situés de façon ergonomique
  • La barre d’éjection incurvée permet d’éjecter les pointes par incréments, ce qui réduit la quantité de force nécessaire à l’éjection
  • Le collecteur de pointes tourne à 360°
  • Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
  • Les arbres se retirent lorsqu’ils sont pressés contre une rangée de pointes
  • Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
  • Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Axypet
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
Quantité 1/Paquet, 1/Carton