Learn More
Axygen™ Pipeteur à 8 canaux Axypet™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7192945 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Volume (métrique) unitSize
10608590 1 à 10 μl 1 pièce
10028419 5 à 50 μl 1 pièce
12712796 20 à 200 μl 1 pièce
10824221 50 à 300 μl 1 pièce
4 options
Code produit. 10608590
Marque: Axygen™ AP810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipeteurs Axypet™ Axygen™ associent des niveaux élevés de précision à des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
  • Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
  • Garantie de 3 ans
  • Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
  • Chaque canal du pipeteur est équipé d’un ensemble de pistons de précision individuel pour garantir la précision et la reproductibilité d’une série de pipetage à l’autre
  • Le collecteur de cônes tourne à 360°
  • Les arbres se retirent lorsqu'ils sont pressés contre une rangée de pointes
  • Chaque arbre se déplace indépendamment, ce qui permet de minimiser le blocage des pointes
  • Le micromètre est réglable en continu pour sélectionner des volumes entiers ou fractionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±8,0/±2,0%, ±6,0/±1,2%
Description Style de pointe : 10 μl
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Axypet
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Garantie 3 ans