Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,6/±0,5 %, ±0,25/Plusmn;0,15 % |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Macropipette |
| Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Garantie | 3 ans |