Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
10 à 100 μl
2 à 20 μl
50 à 250μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le système de pipetage à ressort souple et agréable pour le pouce réduit la fatigue
- Garantie de 3 ans
- Le bouton latéral EZIject unique réduit les mouvements du pouce
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le gros bouton-poussoir ergonomique est facile à utiliser lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
Spécification
| Précision | ±3,0/±0,8 %, ±1,5/±0,3% |
| Description | Type de pointe : 200 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Pipeteur monocanal |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| Garantie | 3 ans |