Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x10 STD
Code produit. 17203624 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
1 à 10 mL
1 à 5 mL
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 250μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Volume (métrique) unitSize
17203624 0,1 à 2 μl 1 pièce
17243604 0,5 à 10 μl 1 pièce
17203634 1 à 5 mL 1 pièce
17203614 1 à 10 mL 1 pièce
17223624 2 à 20 μl 1 pièce
17283624 5 à 50 μl 1 pièce
17263604 10 à 100 μl 1 pièce
17243624 20 à 200 μl 1 pièce
17263624 50 à 250μl 1 pièce
17283604 100 à 1000 μl 1 pièce
10 options
Code produit. 17203624
Marque: Axygen™ AP2STD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Niveaux élevés de précision avec des innovations conceptuelles pour améliorer le confort du pipetage pendant des périodes prolongées.
  • ISO 17025 pré-étalonné
  • Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
  • L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
  • Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
  • Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Axypet
Type Pipeteur monocanal
Volume (métrique) 0,1 à 2 μl
Quantité 1/sachet ; 1/boîte