Learn More
Axygen™ Pipeteur monocanal Axypet™, étalonnage 3x10 STD
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
- ISO 17025 pré-étalonné
- Le système de pipetage ergonomique à ressort souple réduit la fatigue
- L’option de bouton EZIject latéral unique réduit le mouvement du pouce (bouton EZIject gauche disponible sur commande spéciale).
- Le crochet pour doigt permet une prise plus détendue
- Le large bouton-poussoir ergonomique s’adapte bien au pouce lors d’un contact
- La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels de volume pendant les procédures de pipetage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO17025 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Axypet |
| Type | Pipeteur monocanal |
| Volume (métrique) | 0,1 à 2 μl |
| Quantité | 1/sachet ; 1/boîte |