Learn More
Axygen™ Kit de démarrage Axypet™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7146320 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 1000 μl
20 à 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Volume (métrique) unitSize
15753957 20 à 1 000 μl 1 kit
15763957 10 à 1000 μl 1 kit
2 options
Code produit. 15753957
Marque: Axygen™ APSTRKIT1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de démarrage CORNING AXYGEN™ Axypet™ comporte un ensemble de micropipettes, de pointes et d'autres accessoires de qualité.
  • Kit de démarrage de micropipettes
  • Comprend des micropipettes, des pointes, des outils d'étalonnage, des outils d'identification et bien plus encore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Axypet
Type Kit de démarrage, Micro
Volume (métrique) 20 à 1 000 μl
Comprend Micropipettes AP-20, AP-200, AP-1000, 1 rack pour pointes de 200 μl et 1 000 μl, outil d’étalonnage, espaceurs d’éjecteur, étiquettes d’identification, lubrifiant, bagues d’identification par couleur, bouton d’éjection droit
Quantité 1 kit