Learn More
AZ-5104, MedChemExpress
Code produit. p-200098130
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16498456
Marque: Medchem Express HYB0793
MedChemExpress AZ-5104 is an active, demethylated metabolite of AZD 9291. AZ-5104 is an EGFR inhibitor with IC50s of 1, 6, 1, 25 and 7 nM for EGFRL858R/T790M, EGFRL858R, EGFRL861Q, EGFR and ErbB4, respectively.
AZ-5104 is an active, demethylated metabolite of AZD 9291. AZ-5104 is an EGFR inhibitor with IC50s of 1, 6, 1, 25 and 7 nM for EGFRL858R/T790M, EGFRL858R, EGFRL861Q, EGFR and ErbB4, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AZ-5104
CAS 1421373-98-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H31N7O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (57.66 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 485.58
Poids de la formule 485.58
Pourcentage de pureté 99.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.