Learn More
AZ1495, MedChemExpress
Code produit. 16495296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16495296
Marque: Medchem Express HY111101
MedChemExpress AZ1495, a weak base, is a potent orally active interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor. AZ1495 has a favorable physicochemical and kinase selectivity for IRAK4 and IRAK1 with IC50 values of 0.005 μM and 0.023 μM, respectively. AZ1495 has IRAK4 inhibition with a Kd value of 0.0007 μM. AZ1495 can be used for the research of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).
AZ1495, a weak base, is a potent orally active interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor. AZ1495 has a favorable physicochemical and kinase selectivity for IRAK4 and IRAK1 with IC50 values of 0.005 μM and 0.023 μM, respectively. AZ1495 has IRAK4 inhibition with a Kd value of 0.0007 μM. AZ1495 can be used for the research of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).
Spécification
Nom chimique ou matériau AZ1495
Forme physique Solid
CAS 2196204-23-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H31N5O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C(C2CCOCC2)=CN3)=C3N=CN=C1N[C@@H]4CC[C@@H](N5CCOCC5)CC4
Poids moléculaire (g/mol) 385.5
Poids de la formule 385.5
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.