Learn More
Azacitidine USP Composé apparenté B, Mikromol™
Description
Azacitidine USP Composé apparenté B, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 6974-32-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C28 H24 O9 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, ABR, NSC 23349, beta-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, beta-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranosyl acetate, Azacitidine Related Compound B |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| Afficher plus |