Learn More
Azacyclonol, MedChemExpress
Code produit. 16480978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16480978
Marque: Medchem Express HYB0530
MedChemExpress Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azacyclonol
Forme physique Solid
CAS 115-46-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21NO
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme γ-pipradol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (374.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 267.37
Poids de la formule 267.37
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.