Learn More
Acide azadibenzocyclooctyne, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15486449
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 15486449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64549.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1425485-72-8 | C21H19NO3 | 333.39 g/mol
Azadibenzocyclooctyne acid is the simplest amine reactive reagent for introducing a dibenzylcyclooctyne to available amine functionality.Azadibenzocyclooctyne acid is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne click chemistry reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide azadibenzocyclo-octyne est le réactif aminé le plus simple pour introduire une dibenzylcyclo-octyne dans la fonctionnalité amine disponible. L’acide azadibenzocyclo-octyne est d’une grande utilité dans les réactions de chimie clic à base d’azoture-alkyne exemptes de cuivre engendrées par les cellules souches. Il réagit avec les composés ou bimolécules fonctionnalisées par l’azoture en générant une liaison triazolique stable sans nécessiter de catalyseur Cu(I).
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1425485-72-8
Formule moléculaire C21H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 333.39
Numéro MDL MFCD22380737
Clé InChI NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dbco-c6-acid, azadibenzocyclooctyne acid, dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c, 6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid
CID PubChem 77078156
Spécification
Nom chimique ou matériau Azadibenzocyclooctyne acid
Couleur Blanc à gris
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Poids de la formule 333.38
Forme physique Solide