Learn More
Azapérone 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326360 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326360 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10340510AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azaperone
CAS 1649-18-9
Noms d’analytes ou de composants Azaperone
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-(4-pyridin-2-ylpérazin-1-yl)butan-1-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 327.4
Quantité 1 mL
Poids de la formule 327,1747 g/mol