Learn More
Azapropazone, LoGiCal
Code produit 30458281
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458281 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458281 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0245.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azapropazone
CAS 13539-59-8
Noms d’analytes ou de composants Azapropazone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-
Formule InChI InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Type de solution Neat
SMILES CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)-9-méthyl-2-propylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 300.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 300.1586 g/mol