missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZD1080, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AZD1080 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 612487-72-6 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H18N4O2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 21.35 mg/mL (63.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu