Learn More
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Code produit 10214610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g ; Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10214610 25g ; Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105120250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Note relative au nom tech., 85-90%
CAS 123-99-9
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 85 to 90%
Formule moléculaire C9H16O4
Formule linéaire HOOC(CH2)7COOH
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide non anedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Technique
Quantité 25 g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Flakes