Learn More
Acide azélaïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349208 500 g 500g
11339208 25 g 25g
11329208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042587.36
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
L’acide azélaïque agit comme un composé anti-inflammatoire. Il présente également une activité anti-acné. Il régule à la hausse l’expression des enzymes anti-oxydantes. L’acide azélaïque inhibe également la prolifération des mélanocytes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Point de fusion ∼102°C
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Densité 1,225 g/ml
Quantité 500 g
Point d’éclair 215°C (419°F)
Forme physique Cristalline
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 96%