Learn More
Acide azélaïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10476832 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10476832 25 g Flacon en verre 25g
10477022 100 g Flacon en verre 100g
13469508 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10476832 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 401520250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 98,0°C à 103,0°C
Point d’ébullition 237,0°C (20,0 hPa)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Point d’éclair 215°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HOOC(CH2)7COOH
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2,4 g/L d’eau (20°C).Autres solubilités : très soluble dans l’alcool et l’éther : 2,7 g/100 ml (15°C), soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans le benzène
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 98%