Learn More
Acide azélaïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10477022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10477022 100 g Flacon en verre 100g
10476832 25 g Flacon en verre 25g
13469508 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10477022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401521000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.70€
    71.65€ / 100g
    Économisez 14.05€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 98,0°C à 103,0°C
Point d’ébullition 237,0°C (20,0 hPa)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Point d’éclair 215°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre ou flocons légèrement cristallins
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HOOC(CH2)7COOH
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2,4 g/L d’eau (20°C).Autres solubilités : très soluble dans l’alcool et l’éther : 2,7 g/100 ml (15°C), soluble dans les solvants organiques, légèrement soluble dans le benzène
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 98%