Learn More
Acide azélaïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
5 x 100g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363388 100 g 100g
11353388 25 g 25g
11343388 5 x 100g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036308.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Utile pour la lubrification et les plastifiants. L’acide azélaïque est utilisé pour traiter l’acné.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Point de fusion ∼102°C
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Densité 1,225 g/ml
Quantité 100 g
Point d’éclair 215°C (419°F)
Forme physique Cristalline
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 98%