Learn More
Acide azélaïque, Mikromol™
Code produit 17963556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17963556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0687.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide azélaïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Noms d’analytes ou de composants 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H16 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide non anedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Quantité 500 mg
Poids de la formule 188,1049 g/mol