Learn More
Acide azélaïque, technique. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483497 500 g 500g
11493497 2500g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17271.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Il est appliqué dans la synthèse organique, les laques, les adhésifs à base de polyester et les élastomères à base d’uréthane. L’acide azélaïque inhibe directement la kallikréine 5 (KLK5), régulant à la baisse l’expression de la KLK5, le récepteur toll-like 2 (TLR 2) et la cathélicidine, et supprime l’activité des protéases à sérine. Dans les fibroblastes traités par PUFA, l’acide azélaïque diminue la génération de ROS et régule à la hausse l’expression des enzymes antioxydantes, inhibant ainsi les lésions cellulaires ; on pense qu’une activité agoniste au PPAR est à l’origine de ces effets. L’acide azélaïque inhibe également la prolifération des mélanocytes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Point de fusion ∼102°C
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 2.4g/L. Soluble in ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Densité 1,225
Quantité 500 g
Point d’éclair 215°C (419°F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.