Learn More
Acide azélaïque, technique. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493497 2500g 2500g
11483497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17271.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Il est appliqué dans la synthèse organique, les laques, les adhésifs à base de polyester et les élastomères à base d’uréthane. L’acide azélaïque inhibe directement la kallikréine 5 (KLK5), régulant à la baisse l’expression de la KLK5, le récepteur toll-like 2 (TLR 2) et la cathélicidine, et supprime l’activité des protéases à sérine. Dans les fibroblastes traités par PUFA, l’acide azélaïque diminue la génération de ROS et régule à la hausse l’expression des enzymes antioxydantes, inhibant ainsi les lésions cellulaires ; on pense qu’une activité agoniste au PPAR est à l’origine de ces effets. L’acide azélaïque inhibe également la prolifération des mélanocytes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00004432
Clé InChI BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CID PubChem 2266
ChEBI CHEBI:48131
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Azelaic acid
Point de fusion ∼102°C
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Densité 1,225
Quantité 2500g
Point d’éclair 215°C (419°F)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 2.4g/L. Soluble in ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique