Learn More
Acide azélaïque, TRC
Code produit 30134239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134239 1 g 1g
17952165 25 g 25g
17910465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8081401G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-99-9
Formule moléculaire C9 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Synonyme Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
Nom IUPAC Acide non anedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 188.1049
Pourcentage de pureté >95%