Learn More
Chlorhydrate d'azélastine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30461208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461208 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461208 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0362.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Chlorhydrate d'azélastine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine hydrochloride
CAS 79307-93-0
Noms d’analytes ou de composants Azelastine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9 CI), A 5610, Allergodil, Astelin, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M
Formule InChI InChI=1 S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18 H,4-5,12-15H2,1H3;1 H
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(1-méthylazépan-4-yl)phtalazin-1-one ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 418.36
Quantité 1 mL
Poids de la formule 417,1375 g/mol