Learn More
Chlorhydrate d'azélastine, Mikromol™
Code produit 18031700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18031700 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18031700 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0362.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'azélastine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azelastine hydrochloride
CAS 79307-93-0
Noms d’analytes ou de composants Azelastine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Nom IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-(1-metilazepan-4-il)ftalazin-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 418.36
Quantité 250 mg
Poids de la formule 417,1375 g/mol