Learn More
Azeliragon, MedChemExpress
Code produit. 16498078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16498078
Marque: Medchem Express HY50682
MedChemExpress Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).
Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).
Spécification
Nom chimique ou matériau Azeliragon
CAS 603148-36-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H38ClN3O2
Quantité 10 mg
Synonyme TTP488 PF-04494700
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (93.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N3C(CCCC)=NC(C(C=C4)=CC=C4OCCCN(CC)CC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 532.12
Poids de la formule 532.12
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.