missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azeliragon, MedChemExpress

Code produit. p-200099854
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498078

Marque: Medchem Express HY50682

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).

Azeliragon (TTP488) is an orally bioavailable inhibitor of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in development as a potential treatment to slow disease progression in patients with mild Alzheimer’s disease (AD). Azeliragon also can cross the blood-brain barrier (BBB).

Spécification

Nom chimique ou matériau Azeliragon
CAS 603148-36-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H38ClN3O2
Quantité 10 mg
Synonyme TTP488 PF-04494700
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (93.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N3C(CCCC)=NC(C(C=C4)=CC=C4OCCCN(CC)CC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 532.12
Poids de la formule 532.12
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis