Learn More
Azemiglitazone, MedChemExpress
Code produit. 16494168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494168
Marque: Medchem Express HY108022
MedChemExpress Azemiglitazone (MSDC-0602), a PPARγ-sparing thiazolidinedione (TZD), interacts with the mitochondrial pyruvate carrier (MPC) and inhibits its activity and has the potential for type 2 diabetes study with reducing risk of PPARγ-mediated side effects.
Azemiglitazone (MSDC-0602), a PPARγ-sparing thiazolidinedione (TZD), interacts with the mitochondrial pyruvate carrier (MPC) and inhibits its activity and has the potential for type 2 diabetes study with reducing risk of PPARγ-mediated side effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azemiglitazone
CAS 1133819-87-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17NO5S
Quantité 10 mg
Synonyme MSDC-0602
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (336.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(SC(N1)=O)CC2=CC=C(OCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 371.41
Poids de la formule 371.41
Pourcentage de pureté 97.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.