Learn More
Casse-ampoules Azlon™
Code produit. p-8001778
Click to view available options
À utiliser avec:
Ampoule de 1-4 ml
Ampoule de 5-10 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12732266
Marque: Azlon AWY700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brisez facilement les ampoules en verre et éliminez-les en toute sécurité. Le casse-ampoules Azlon ™ est fourni dans un choix de tailles.
  • Permet de casser facilement et en toute sécurité les ampoules en verre
  • La partie supérieure de l’ampoule cassée est conservée pour une élimination sûre
  • Choix de tailles pour convenir à toutes les ampoules en verre courantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Type de produit Casse-ampoule
Matériau PEHD
À utiliser avec Ampoule de 1-4 ml