Learn More
Azlon™ Boîtes d’élimination
Click to view available options
Hauteur (métrique):
26,5 cm
70 cm
Largeur (métrique):
23 cm
30 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
- Boîtes rigides auto-assemblées pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
- Le verre est conservé en toute sécurité dans un revêtement en PEBD résistant aux fuites et aux perforations
- Le couvercle est équipé d’un rabat à déchets intégré pour une utilisation facile et dispose d’une fonction de scellement lorsqu’il est plein
- Les boîtes sont clairement imprimées avec des instructions d’utilisation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 l |
| Couleur | Translucide |
| Hauteur (métrique) | 70 cm |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour une élimination en toute sécurité du verre cassé |
| Type de montage | Autonome |
| Type de produit | Bac à déchet |