Learn More
PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col étroit
Code produit. 10432215
Click to view available options
:
Capacité : 50 L ; Col étroit
Code produit. 10432215
Marque: Azlon BGH040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour la distribution sous paillasse de liquides/eau distillée de laboratoire, etc.
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
  • Graduations en relief et couleur translucide
  • Robinets d’arrêt étanches à fonctionnement régulier
  • La poignée de transport robuste facilite le transport
  • Bouchon à vis pour un stockage sécurisé
  • Conforme aux directives de la FDA sur le contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 13 gal
Capacité (métrique) 50 l
Diamètre (métrique) intérieur de col 80 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution sous paillasse de liquides/eau distillée de laboratoire, etc.
Hauteur (métrique) avec bouchon 700 mm
Comprend Bouchon
Matériau HDPE
Type de goulot Étroit
Type de produit Ballon d’aspiration
Forme Cylindrique