Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Code produit. 12565886
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 12565886
Marque: Azlon BNH0100PN
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Légers mais très durables
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 18mm
Matériau HDPE
Nb par paquet 10/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 89 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis