Learn More
Azlon™ Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons à vis bleus
Code produit. 12059827
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
12059827 500 ml 10 pièces
10094354 1000 ml 5 pièces
10480655 2000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 12059827 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BGE236P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons carrés légers. Les flacons carrés gradués translucides en PEHD Azlon™ avec bouchons à vis bleus ont des graduations moulées et un large col pour faciliter le remplissage et le vidage. Parfaits pour les poudres.
  • Gain de place
  • Flacons carrés légers avec bouchon à joint et bouchon à vis bleu
  • Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
  • Dia. int. col : 58 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
À utiliser avec (application) Utilisation de liquides ou de solides
Comprend Joint d’étanchéité et bouchon à vis bleu
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 75 mm
Nb par paquet 10/boîte
Largeur (métrique) 75 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable