Learn More
Entonnoir PEBD industriel Azlon™
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
120 mm
140mm
180mm
230mm
245mm
290mm
380mm
Diamètre (métrique) de la tige:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24mm
27 mm
36mm
Hauteur (métrique):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
En PE et incassable dans des conditions normales d’utilisation. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines. Rebords supérieurs droits pour empêcher les déversements.
- Entonnoirs industriels rigides en polyéthylène
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 140mm |
| Capacité (métrique) | 750 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 13 mm |
| Matériau | PEHD |
| Hauteur (métrique) | 141 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction