Learn More
Flacons ronds à col étroit PEBD Azlon™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Utilisez ces flacons en plastique souple et translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les flacons ronds à col étroit en PEBD Azlon™ sont durables et conçus pour un usage intensif.
- Flacons en PEBD translucides et flexibles avec bouchons à vis en polypropylène
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
- Bonne résistance chimique générale
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction