Learn More
Flacons ronds à col étroit PEBD Azlon™
Code produit. 10349604
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10349604 150 ml 10 pièces
10452585 30 ml 10 pièces
15767987 30 ml 1 pièce
10126154 60 ml 10 pièces
15777987 60 ml 1 pièce
15787987 100 ml 1 pièce
12541446 100 ml 10 pièces
10431055 125 ml 10 pièces
15797987 125 ml 1 pièce
15707997 150 ml 1 pièce
10369734 250 ml 10 pièces
15717997 250 ml 1 pièce
10175084 500 ml 10 pièces
10208154 1000 ml 5 pièces
15737997 1 000 ml 1 pièce
10309454 2000 ml 5 pièces
15747997 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit. 10349604 Fournisseur Azlon Code fournisseur BNL0150PN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique translucides pour une grande variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les flacons ronds à col étroit en PEBD Azlon™ sont robustes et durables.
Utilisez ces flacons en plastique souple et translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les flacons ronds à col étroit en PEBD Azlon™ sont durables et conçus pour un usage intensif.
  • Flacons en PEBD translucides et flexibles avec bouchons à vis en polypropylène
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
  • Certificat de lot téléchargeable en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
  • Bonne résistance chimique générale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) intérieur de col 22mm
Matériau PEBD
Quantité 10/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 116 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis