Learn More
Flacons ronds à col étroit PEBD Azlon™
Description
Utilisez ces flacons en plastique souple et translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les flacons ronds à col étroit en PEBD Azlon™ sont durables et conçus pour un usage intensif.
- Flacons en PEBD translucides et flexibles avec bouchons à vis en polypropylène
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
- Bonne résistance chimique générale
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe du col | 32mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 17 mm |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |