Learn More
Azlon™ Pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD
Code produit. p-8001803
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon sans aération
Évacuation de vapeur
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12540066
Marque: Azlon™ WGW001VTML
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD avec étiquettes à faire soi-même. Les pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD Azlon sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent à une grande variété d’applications de stockage et d’échantillonnage de liquides. Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD. Les pissettes de sécurité en PEBD Azlon™ avec étiquettes imprimées à personnaliser sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent parfaitement à une grande variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
  • Pissettes avec étiquettes à faire soi-même à l’aide d’une étiquette inscriptible vierge
  • Impression indélébile en trois langues (anglais, français et allemand)
  • Fournies avec des étiquettes de danger adhésives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 38mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 34mm
Comprend Bouchon, étiquette inscriptible vierge, étiquettes de danger adhésives
Matériau PEBD
Quantité 5/lot
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Évacuation de vapeur
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable