Learn More
Flacons de distribution ronds en PEBD Azlon™ avec buse pivotante
Code produit. p-8001805
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10349794
Marque: Azlon BGE514P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour une utilisation comme flacon compte-gouttes ou de lavage et pour la distribution de gels
Convient pour une utilisation comme flacon compte-gouttes ou de lavage et pour la distribution de gels
    • Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon à buse pivotante
    • La buse se rétracte dans le bouchon pour sceller le flacon
    • Disponibles conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau PEBD
Nb par paquet 10
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 66 mm
Diamètre (métrique) 32 mm
Type de bouchon Buse pivotante