Learn More
Pissettes cliniques à traceur en PEBD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Type de bouchon:
Bouchon sans aération
Évacuation de vapeur
Couleur de bouchon:
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Description
Conformes aux normes de l’industrie, notamment à celles de la Clinical Pathology Accreditation (organisme d’accréditation de pathologie clinique)
Idéales pour une utilisation dans des environnements hospitaliers cliniques et généraux
Zone d’écriture effaçable et réinscriptible unique
Bouchons d’évacuation des vapeurs DripLok™ disponibles pour une sécurité optimale avec les solvants volatils
Fournies avec un jeu d’étiquettes COSHH
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Pour environnements hospitaliers cliniques et généraux |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Évacuation de vapeur |
| Autoclavable | Non autoclavable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction