Learn More
Pissette en PEBD Azlon™, Eau de javel
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Pissette à col large multilingues
- PEBD blanc opaque pour l’hypochlorite de sodium/eau de Javel sensible à la lumière
- Impression indélébile en trois langues - anglais, français et espagnol
- Comporte les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité
- Équipé d’un bouchon en PP jaune monobloc à code couleur
- Le bouchon est équipé d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Blanc opaque |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 1Each |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Bouche | Large |
| Chemical Label | Hypochlorite de sodium (eau de Javel) |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis avec embout gicleur |