Learn More
Verres de mesure gradués Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Graduations moulées
- Jetable
- Empilable pour gagner de l’espace
- Idéal pour effectuer des mesures de pH
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 37 mm |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 42 mm |
| Incréments | 1 ml |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Type | Bécher |
| Jetable | Oui |
| Graduated | Oui |