Learn More
Verres de mesure gradués Azlon™
Code produit. p-8002911
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12633142
Marque: Azlon MWY514
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en polypropylène transparent de qualité médicale pour une mesure précise et une reconnaissance précise du contenu. Les verres de mesure gradués Azlon™ conviennent à la distribution de médicaments liquides et secs.
  • Graduations moulées 
  • Jetable
  • Empilable pour gagner de l’espace
  • Idéal pour effectuer des mesures de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 37 mm
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 42 mm
Incréments 1 ml
Quantité Boîte de 1
Type Bécher
Jetable Oui
Graduated Oui